Documenti fondamentali
492272
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone-d6
99 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Methyl-d3 sulfone
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
238 °C (lit.)
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3
HHVIBTZHLRERCL-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)