Documenti fondamentali
73815
Sigma-Aldrich
3-Nitrosalicylic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Beilstein:
2213132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
142-147 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Nitrosalicylic acid (3NSA) is generally used as a corrosion inhibitor. It can be used as a supporting electrolyte for the electrodeposition of pyrrole on zinc for corrosion protection. 3NSA can also be used as a ligand for the synthesis of complexes with iron and aluminum for chelating therapy.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Release mechanism of electrodeposited polypyrrole doped with corrosion inhibitor anions.
Paliwoda-Porebska G, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 10(9), 730-736 (2006)
Effect of substituents on complex stability aimed at designing new iron (III) and aluminum (III) chelators.
Nurchi VM, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 103(2), 227-236 (2009)
Stimuli-selective delivery of two payloads from dual responsive nanocontainers.
Lv LP, et al.
Chemistry of Materials, 26(11), 3351-3353 (2014)