PHR1013
Salicylic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 775
traceable to Ph. Eur. S020000
traceable to USP 1609002
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Famiglia di API
salicylic acid
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Acetylsalicylic acid, analytical standard; Salicylic acid, BioXtra, ≥99.0%
Separation of Salicylic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance); Acetylsalicylic acid, purum, ≥99.0% (HPLC)
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18