320102
Acetic anhydride
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
629 °F
Limite di esplosione
10.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.390 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble
Densità
1.08 g/mL (lit.)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-acetoxybenzoic acid by reacting with 3-hydroxybenzoic acid
- 6-dimethylamino-2,3-naphthalenedicarboxylic anhydride, a precursor to prepare 6-dimethylaminonaphthalimide
- Lipozyme TL IM (commercial immobilized lipase from Thermomyces lanuginosus) catalyzed acetylation of essential clove oil.
- As acetyl donor to investigate the lipase catalyzed acetylation of nanofibrillated cellulose (NFC).
- Synthesis of N-substituted pyrazolines.
- Acetylation of Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) starch.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.