PHR1003
Aspirin (Acetyl Salicylic Acid)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acetylsalicylic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 617
traceable to Ph. Eur. A0200000
traceable to USP 1044006
Famiglia di API
aspirin
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolli
Separation of Acetylsalicylic acid, analytical standard; Salicylic acid, BioXtra, ≥99.0%
Separation of Salicylic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance); Acetylsalicylic acid, purum, ≥99.0% (HPLC)
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18