Documenti fondamentali
43825
Supelco
Salicylic acid (phenyl-13C6)
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid (phenyl-13C6)
About This Item
Formula condensata:
2-(HO)13C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Risultati analitici
LC-MS identity conforms
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)