33977
Foramsulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[3-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)ureidosulfonyl]-4-(formamido)-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)Nc1ccc(C(=O)N(C)C)c(c1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C17H20N6O7S/c1-23(2)15(25)11-6-5-10(18-9-24)7-12(11)31(27,28)22-17(26)21-16-19-13(29-3)8-14(20-16)30-4/h5-9H,1-4H3,(H,18,24)(H2,19,20,21,22,26)
PXDNXJSDGQBLKS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?