86090
Sulfanilic acid
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤1% ortho/meta-aminobenzene sulfonic acid (HPLC)
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?