85126
Silanization solution I
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane), Selectophore™
Sinonimo/i:
Dichlorodimethylsilane solution, Dimethyldichlorosilane solution
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane)
Indice di rifrazione
n20/D 1.388
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?