695114
Phenanthrene
sublimed grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Ravatite, [3]Helicene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Saggio
≥99.5%
Stato
crystals
powder and chunks
tubes
P. ebollizione
340 °C (lit.)
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.