Key Documents
8.22122
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenanthrene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
201-581-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.00012 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Temp. autoaccensione
>450 °C
Potenza
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
336 °C/1013 hPa
Punto di fusione
97-100 °C
Temp. transizione
flash point 171 °C
Solubilità
1.15 mg/L
Densità bulk
690 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2