694959
Anthracene
sublimed grade, ≥99%
Sinonimo/i:
Anthraxcene, Paranaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.15 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 145 °C)
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
Temp. autoaccensione
1004 °F
Perdita
0.5 wt. % loss on heating, 155°C (typical, TGA)
P. ebollizione
340 °C (lit.)
Punto di fusione
210-215 °C (lit.)
Solubilità
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
Energia dell’orbitale
HOMO 5.7 eV
LUMO 1.7 eV
Stringa SMILE
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.