698415
Benz[b]anthracene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
277 nm
Fluorescenza
λem 481, 514 nm in dichloromethane-d2
Energia dell’orbitale
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
Stringa SMILE
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Aldrich Materials Science highlights recent developments in the applications of organic single-crystal semiconductors which allow their use in organic electronics and energy harvesting.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials