684848
Pentacene
sublimed grade, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
372-374 °C (subl.)
Solubilità
organic solvents: slightly soluble(lit.)
Energia dell’orbitale
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)
Stringa SMILE
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
The conductivity of organic semiconductors can be increased, and the barriers to charge-carrier injection from other materials can be reduced, by the use of highly reducing or oxidizing species to n- or p-dope, respectively, the semiconductor.
Silylethyne-Substituted Pentacenes