551112
Rubrene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Punto di fusione
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
299 nm
Fluorescenza
λem 550 nm in THF
Energia dell’orbitale
HOMO 5.4 eV
LUMO 3.2 eV
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3:Rubrene (5%): DCM2 (2%)/Alq3/Mg:In
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt%)/Cs2CO3:ITO
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Aldrich Materials Science highlights recent developments in the applications of organic single-crystal semiconductors which allow their use in organic electronics and energy harvesting.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials