Documenti fondamentali
255300
Sigma-Aldrich
Acido 3-aminosalicilico
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Acido 3-amino-2-idrossibenzoico
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Beilstein:
2090427
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Acido 3-aminosalicilico, 97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′acido 3-amino-salicilico è un elemento costitutivo utilizzabile nella sintesi di antimicina A3. Può essere usato anche per sintetizzare 2-alcossi-3-(arilaminometilene)croman-4-oni e 3-(ariliminometil)cromoni reagendo con 3-formilcromoni.
Confezionamento
Flacone di vetro senza fondo. Il contenuto è all′interno di un inserto conico fuso.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Synthesis and anticancer activity of polyhydroxylated 18-membered analogue of antimycin A 3
Arsianti A, et al.
Tetrahedron, 68(13), 2884-2891 (2012)
Reaction of 3-formylchromones with aromatic amino carboxylic acids.
Stankovicova H, et al.
Tetrahedron, 57(16), 3455-3464 (2001)
Ambareesh Kumar Singh et al.
Biosensors & bioelectronics, 74, 711-717 (2015-07-27)
A sensor for the determination of melphalan (mel) using 3-thiophene acetic acid (3-TAA) as functional monomer was fabricated by electropolymerization on gold surface. The polymeric film was formed on the surface of gold electrode as well as on gold-coated electrochemical
Kevin Guo et al.
Analytical chemistry, 81(10), 3919-3932 (2009-03-25)
We report a new quantitative metabolome profiling technique based on differential (12)C-/(13)C-isotope dansylation labeling of metabolites, fast liquid chromatography (LC) separation and electrospray ionization Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (ESI-FTICR MS) detection. An isotope reagent, (13)C-dansyl chloride, can be