1392705
USP
Mesalamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Aminosalicylic acid, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mesalamine, mesalazine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
275-280 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Mesalamine Delayed-Release Tablets
- Mesalamine Extended-Release Capsules
- Mesalamine Rectal Suspension
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)