736287
PEDOT
bis-PEG, lauryl terminated, 0.8 wt. % (propylene carbonate dispersion), contains perchlorate as dopant
Sinonimo/i:
Aedotron™ C3-NM, C12-PEG-block-PEDOT-block-PEG-C12
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), bis-poly(ethyleneglycol), lauryl terminated, 0.8 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains perchlorate as dopant
Stato
liquid (dispersion)
contiene
perchlorate as dopant
Composizione
acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron™ TM-C3 polymer, 0.2-0.9 wt. %
propietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
propylene carbonate, 90-95 wt. %
propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
Concentrazione
0.6-1.1 wt. %
0.8 wt. % (dispersion in propylene carbonate)
Indice di rifrazione
n20/D 1.411
Dimensione particelle
200-600 nm (in suspension)
Conducibilità
10-45 S/cm (bulk)
Densità
1.141 g/mL at 25 °C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Printed line width, 120 μm
- Printed line cross-sectional area, 14.1μm2
- Printed line average height, 70.6 ηm
- Sheet resistance, 2.0 kOhms/Square
- Resistivity, 14,021 μOhms·cm (71 S/cm)
- Fairly good optical clarity
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
100.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
37.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules