739332
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 1.1% aqueous dispersion, surfactant-free
Sinonimo/i:
Orgacon™ ICP 1050, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), 1.1% in H2O, surfactant-free, high-conductivity grade
Grado
high-conductivity grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1.1% in H2O
Resistenza
<100 Ω/sq, <80% visible light transmission (40μm wet)
Indice di rifrazione
n20/D 1.334
pH
<2.5
Viscosità
30-100 cP(20 °C)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.