649813
PEDOT
tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains p-toluenesulfonate as dopant
Sinonimo/i:
Oligotron™ PC, PEDOT, PEDOT, tetramethacrylate end-capped
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains p-toluenesulfonate as dopant
PM
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight)
average Mn ~6,000(lit.)
Livello qualitativo
contiene
p-toluenesulfonate as dopant
Composizione
Oligotron™ tetramethacrylate, 0.5 wt. %
propylene carbonate, 99.5 wt. %
Concentrazione
0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate)
Resistenza
1-10 M Ω/sq (typical surface resistance of film)
Conducibilità
0.1-0.5 S/cm (bulk)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.