535834
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
About This Item
Prodotti consigliati
Perdita
0.7 wt. % volatility, 150-175°C
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Temp. transizione
Tg >350 °C (dec)
Solubilità
acetone: 19 % (w/w) at 20 °C
ethyl acetate: 24 % (w/w) at 20 °C
methanol: 38 % (w/w) at 20 °C
chloroform: 45 % (w/w) at 20 °C
methylene chloride: 56 % (w/w) at 20 °C
H2O: insoluble <6 ppm at 20 °C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 150 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?