Key Documents
72799
Supelco
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H52N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
82-85 °C (lit.)
Temp. transizione
Tg >350 °C (dec)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 150 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)