Documenti fondamentali
535753
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
powder
Sinonimo/i:
2-(2-Hydroxy-3,5-di-α-cumylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-dicumyl)benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-l-phenylethyl)phenol, 2-(3′,5′-Bis(α,α-dimethylbenzyl)-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H29N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Livello qualitativo
Perdita
1.0 wt. % volatility, 264°C
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble <0.04 ppm at 20 °C
toluene: 20 wt. % at 20 °C
methylene chloride: 34 wt. % at 20 °C
chloroform: 35 wt. % at 20 °C
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Low volatile benzotriazole UV light absorber and stabilizer.
Imparts outstanding light stability for polymers processed at high temperatures such as polycarbonate, polyesters, polyacetal, polyamides, polyphenylene sulfide, polyphenylene oxide, aromatic copolymers, thermoplastic polyurethane and polyurethane fibers also highly effective for polyvinylchloride, styrene homo- and copolymers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)