413151
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
98%
Sinonimo/i:
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, 4-(Octyloxy)-2-hydroxybenzophenone, [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Saggio
98%
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves