Documenti fondamentali
535826
Sigma-Aldrich
2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol
Sinonimo/i:
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H27N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.52
Beilstein:
9294274
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
147-151 °C (lit.)
Solubilità
methyl methacrylate: 15 mg/mL at 20 °C
methylene chloride: 169 mg/mL at 20 °C
chloroform: 254 mg/mL at 20 °C
toluene: 51 mg/mL at 20 °C
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Very low volatile UV light absorber and stabilizer.
Allows polycarbonates and polyesters to achieve a higher resistance to weathering than conventional benzotriazole UV absorbers. Low tendency to chelate allows its use in polymer formulations containing catalyst residues.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)