Key Documents
535788
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methylphenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H35N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble <0.01 ppm at 20 °C
acetone, chloroform, ethyl acetate, n-hexane, methylene chloride, and toluene: 50 wt. % at 20 °C
Densità
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(N1N=C2C=CC=CC2=N1)=CC(C)=C3)=C3CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H35N3O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-21-18-20(2)19-24(25(21)29)28-26-22-16-13-14-17-23(22)27-28/h13-14,16-19,29H,3-12,15H2,1-2H3
VQMHSKWEJGIXGA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Low volatile liquid benzotriazole UV light absorber/stabilizer.
Imparts outstanding light stability and protection efficiency without imparting any yellowness to the protected substrate.
Stato fisico
Dodecyl chain is branched and linear.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiangfan Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(18), e1705683-e1705683 (2018-03-25)
Advancements in three-dimensional (3D) printing technology have the potential to transform the manufacture of customized optical elements, which today relies heavily on time-consuming and costly polishing and grinding processes. However the inherent speed-accuracy trade-off seriously constrains the practical applications of