Documenti fondamentali
69683
Supelco
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
80-83 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)