Documenti fondamentali
69388
Supelco
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H29N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)