649805
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-block-poly(ethylene glycol) solution
1 wt % dispersion in nitromethane, contains perchlorate as dopant
Sinonimo/i:
Aedotron™ C-NM
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
perchlorate as dopant
Livello qualitativo
Concentrazione
1 wt % dispersion in nitromethane
Resistenza
10,000-100,000 Ω/sq (spin cast thin films: typically 1-3 layers spun at 1,000 rpm)
Funzione lavoro
4.33 eV
Descrizione
40 nm (RMS roughness spin cast thin films)
Dimensione particelle
600-1000 nm (in suspension)
Conducibilità
0.1-5.0 S/cm (bulk)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Articoli
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.