Key Documents
696129
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylamino-1H-benzoimidazole-6-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxycarbonylamino-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid, Methyl (5-carboxy-2-benzimidazolyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
280-286 °C
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c1-17-10(16)13-9-11-6-3-2-5(8(14)15)4-7(6)12-9/h2-4H,1H3,(H,14,15)(H2,11,12,13,16)
GIGRDSFULBVHHT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)