257354
1-Pyrenebutyric acid
97%
Sinonimo/i:
4-(1-Pyrenyl)butyric acid, PyBA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 341 nm; λem 376 nm in methanol
λex 342 nm; λem 395 nm (Reaction product)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.