457078
1-Pyrenebutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
95%
Sinonimo/i:
N-Hydroxysuccinimidyl Pyrenebutanoate; 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-(pyren-1-yl)butanoate
Saggio
95%
Stato
powder, crystals or chunks
Composizione
Carbon: 70.7-78.9%
tecniche
titration: suitable
Colore
faint beige
Punto di fusione
132-136 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34)ON5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C24H19NO4/c26-20-13-14-21(27)25(20)29-22(28)6-2-3-15-7-8-18-10-9-16-4-1-5-17-11-12-19(15)24(18)23(16)17/h1,4-5,7-12H,2-3,6,13-14H2
YBNMDCCMCLUHBL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?