475122
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. ebollizione
70-74 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-39 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1nccn1C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-2-6-5(7)4-8/h2-4H,1H3
UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde is a heterocyclic building block. It affords tripodal ligands on condensation reaction with tris-(2-aminoethyl)amine (tren). These tripodal ligands react with iron(III) salts in the presence of air to afford iron(II) complexes. Its vibrational spectral studies have been reported.
Applicazioni
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde may be used in the synthesis of:
- Schiff bases
- ligand N,N-dimethyl-N′-(1-methylimidazole-2-ylmethyl)-ethylenediamine
- [(bis(1-methylimidazol-2-yl)methyl)(2-(pyridyl-2-yl)ethyl)amine]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Iron (III) complexes of sterically hindered tetradentate monophenolate ligands as functional models for catechol 1, 2-dioxygenases: The role of ligand stereoelectronic properties.
Velusamy M, et al.
Inorganic Chemistry, 43(20), 6284-6293 (2004)
Synthesis and characterization of tripodal iron (II) complexes prepared from 2-pyridinecarboxaldehyde and 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde: stabilization of iron (II) cations with N 6 donor sets.
Brewer G, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(8), 2390-2396 (2004)
Synthesis, crystal structure and redox properties of bis-imidazolyl-containing copper (II) complexes.
Musie GT, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 348, 69-74 (2003)
DFT, FT-IR and FT-Raman investigations of 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde.
Polat T and Yurdakul S.
Journal of Molecular Structure, 1053, 27-37 (2013)
Structural, spectroscopic and redox studies of a new ruthenium (III) complex with an imidazole-rich tripodal ligand.
Scarpellini M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(3), 707-715 (2004)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
475122-5G | 4061832361529 |
475122-1G | 4061832361512 |