Documenti fondamentali
694118
Sigma-Aldrich
Cyclohexylallene
97%
Sinonimo/i:
(1,2-Propadienyl)cyclohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483
P. ebollizione
56-57 °C/15 mmHg
Densità
0.839 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2