Documenti fondamentali
694126
Sigma-Aldrich
Methoxyallene
technical grade
Sinonimo/i:
1-Methoxy-1,2-propadiene, Methyl propadienyl ether, NSC 363923
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.429
Densità
0.832 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h4H,1H2,2H3
RRWJXAJEGRDMQH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Multicomponent reactions with nitriles and carboxylic acids followed by cyclocondensation for synthesis of enantiopure pyridines
  • Intermolecular hydroamination
  • One-pot synthesis of alkoxy and (alkylsulfanyl)-substituted pyrroles and dihydropyridines
  • Intermolecular [4+2] cycloaddition with dienes
  • Allenyl cyclization and subsequent transformation into dicarbonyl, cyclopentenones, and butenolide compounds
  • Insertion reactions of C-C pi-bonds into alkylidenesilacyclopropanes
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-28.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)