736899
Ethyl 2-methyl-2,3-butadienoate
Sinonimo/i:
2-Methyl-2,3-butadienoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylallene-1-carboxylate, Ethyl 2,3-butadiene-2-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459
Densità
0.954 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)