Documenti fondamentali
655597
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3OOCC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
P. eboll.
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
XRZGMNGGCZTNGE-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)