665584
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5F2N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
138-143 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].FC1(F)CNC1
InChI
1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
665584-500MG | 4061833021897 |
665584-100MG |