395056
Methylamine solution
2.0 M in THF
Sinonimo/i:
Monomethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
23.87 psi ( 55 °C)
7.24 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
2.0 M in THF
Densità
0.861 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Methylmorpholine from diethylene glycol.
- N-methylalkylamines from oxoamines via formation of imine, followed by hydrogenation using Ni catalyst.
- N-Methyldipropylenetriamine by reacting with acrylonitrile, followed by hydrogenation.
- N-methyl hydroxypyrrolidines from chlorohydrin in the presence of NaCNBH as a reducing agent.
- 2-(Methylamino)-6,7-dichloro-1,4-anthracenedione by reacting with 6,7-dichloro-1,4-anthracenedione.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<-29.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?