M0505
Methylamine hydrochloride
≥98%
Sinonimo/i:
Methanaminium chloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
P. ebollizione
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
231-233 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g in 10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Betahistine via aza-Michael reaction with 2-vinylpyridine in water.
- Azatripyrrolic and azatetrapyrrolic macrocycles by reacting with pyrrole and formaldehyde via base-catalyzed Mannich reaction.
- Tetrahydropyridines via Aza-Diels–Alder reaction with dienes and aldehydes.
- N-methylsecondary arylamines from aryl chlorides via nickel-catalyzed amination reaction.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
408.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
209.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?