471208
Ethylamine solution
66.0-72.0% in H2O
Sinonimo/i:
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
66.0-72.0% in H2O
Densità
0.81 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?