Documenti fondamentali
8.51093
Sigma-Aldrich
TDBA
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
Sinonimo/i:
TDBA, 4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photoclick reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
110-112 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)[C@]2([N+H]=N2)c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A highly sensitive photocross-linker.activated at 300 nm for the preparation of photoactivatable biological probes [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3