906298
3-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Sinonimo/i:
Probe building block for photoaffinity labeling, Suzuki-Miyaura-compatible multifunctional photo probe building block, Trifluoromethyl diazirine aryl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC=C(C2(N=N2)C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C8H4BrF3N2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13-14-7)8(10,11)12/h1-4H
YBEXZCGWGWNLQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
906298-50MG | 4054839936494 |