Key Documents
655139
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
3-Methylbutanal-1-13C
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH213CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. eboll.
90 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)C[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i4+1
YGHRJJRRZDOVPD-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)