Documenti fondamentali
603813
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1-Propanal-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH213CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
46-50 °C (lit.)
Punto di fusione
-81 °C (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
NBBJYMSMWIIQGU-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)