707201
Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Propanal-d5
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CHO
Peso molecolare:
63.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
46-50 °C
Densità
0.873 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
NBBJYMSMWIIQGU-ZBJDZAJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?