Documenti fondamentali
8.22256
Sigma-Aldrich
Aniline
for synthesis
Sinonimo/i:
Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
200-539-3
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
540 °C
Potenza
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
P. ebollizione
184 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-6.2 °C
Temp. transizione
flash point 76 °C
Solubilità
36 g/L
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • One pot conversion of phenols and anilines to aldehydes and ketones: Exploiting α gem boryl carbanions, this study offers a method compatible with a diverse range of phenols and anilines, facilitating simpler synthetic pathways in organic chemistry (Das et al., 2024).
  • In-silico-assisted derivatization of triarylboranes: This research discusses a catalytic method for the reductive alkylation of aniline-derived amino acids, improving functional-group compatibility in peptide modification (Hisata et al., 2024).
  • C–heteroatom coupling with electron-rich aryls: Utilizing nickel catalysis and light, this method enhances the synthesis of anilines and aryl ethers, contributing to more efficient organic synthesis processes (Cornella et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup