724998
1-Butanol-13C4
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Butyl-13C4 alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
116-118 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
LRHPLDYGYMQRHN-JCDJMFQYSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)