Documenti fondamentali
589586
Sigma-Aldrich
Propionic acid-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propanoic acid-13C3
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Punto di fusione
-24--23 °C (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
XBDQKXXYIPTUBI-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stacy A Voils et al.
Thrombosis research, 165, 6-13 (2018-03-16)
Incidence of venous thromboembolism (VTE) in critically ill patients remains unacceptably high despite widespread use of thromboprophylaxis. A systems biology approach may be useful in understanding disease pathology and predicting response to treatment. Metabolite profile under specific environmental conditions provides