Documenti fondamentali
723894
Sigma-Aldrich
Butyric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Butanoic acid-13C4
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
-6--3 °C (lit.)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
FERIUCNNQQJTOY-JCDJMFQYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)